Imprimer
Blouses courtes pour salles propres
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
1006324102XL 100632410L 100632410M 100632410S 100632410XL 100632410XS
KWIN1006324102XLEA 78.5 EUR
KWIN1006324102XL KWIN100632410L KWIN100632410M KWIN100632410S KWIN100632410XL KWIN100632410XS
Blouses courtes pour salles propres
Tenue de travail
Ces blouses sont fabriquées à partir de tissu XA32 composé de polyester à 99% et de fibres conductrices à 1%. Les fibres sont en fils continus, ce qui signifie que les vêtements n'émettent pas de particules ni de fibres. Les filaments de carbone produisent une bonne décharge d'électricité statique, évitant ainsi toute charge statique et réduisant l'attraction triboélectrique des particules et fibres. Ces vêtements sont adaptés aux activités telles que la pulvérisation sur véhicule.
  • Fermeture à glissière sous patte
  • Ras du cou avec fermeture à clip
  • Manchettes élastiquées
  • Manches raglan
Poids: 125 g/m²