Imprimer
Cagoules pour salle propre utilisables avec des lunettes, 5R181
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
100649500 100649730
KWIN100649500EA 32.5 EUR
KWIN100649500 KWIN100649730
Cagoules pour salle propre utilisables avec des lunettes, 5R181
Tenue de travail
Ces cagoules pour salle propre sont fabriquées en tissu XR50 composé de polyester à 97% et de fibres conductrices à 3%. Elles sont conçues pour les environnements stériles. Le tissu ne présente aucune déformation dans la taille des pores après 50 lavages et cycles d'autoclave.
  • Ouverture faciale adaptée à l'utilisation de lunettes
  • Réglable avec lien
  • Protection d'épaule complète
Poids: 115 g/m²