Imprimer
Chemises à manches longues pour salle blanche, 7R014
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
100640520L 100640520M 100640520S 100640520XL 100640520XS 1006405202XL 1006405203XL
KWIN100640520LEA 44.5 EUR
KWIN100640520L KWIN100640520M KWIN100640520S KWIN100640520XL KWIN100640520XS KWIN1006405202XL KWIN1006405203XL
Chemises à manches longues pour salle blanche, 7R014
Tenue de travail
Ces chemises à manches longues sont en tissu XA80 100% polyester à filaments continus avec système de transport d'humidité. La structure rappelle celle de la soie fine.
  • Col rond
  • Absorption d'humidité
  • Adaptées en tant que sous-vêtements
Les tests ont montré que ce matériau fonctionne également comme préfiltre. Les sous-vêtements portés avec des vêtements pour salle blanche renforcent la filtration des particules jusqu'à 50%.
Poids : 99 g/m²