Imprimer
Pointes de pipettes, HLT, HydroLogix™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3680-11 3681 3950-11 3951-11 3895 3896 3920-11 3800-11 3801-11 3802-11 3880 3881 3890 3980 3682-11
613-2800EA 0 EUR
613-2800 613-2801 613-7435 613-7436 MLBP3895 613-7428 613-7433 MLBP3800-11 MLBP3801-11 613-7431 613-7426 613-7427 MLBP3890 613-2785 MLBP3682-11
Pointes de pipettes, HLT, HydroLogix™
Pointes de pipettes
Ces pointes comportent une paroi bi-fabriquée unique qui a été conçue pour produire une étanchéité parfaite à une fraction de la force nécessaire pour charger les pointes de pipettes standard sur le pipeteur. Par conséquent, les forces nécessaires pour éjecter les pointes de votre pipeteur sont considérablement réduites. Moulées à partir de polypropylène vierge, elles n'utilisent pas d'additifs ni de revêtements susceptibles de compromettre l'intégrité des échantillons.