Imprimer
Pointes à filtre barrière, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2069-HR 2139-HR 2149E-HR 2149P-HR 2179-HR 2069-RT 2070-HR 2070-RT 2139-RT 2149P-RT 2179-RT
732-1145EA 70.5 EUR
732-1145 732-1139 732-1141 732-1142 732-1146 732-2392 732-2395 732-2396 732-2402 732-2404 732-2408
Pointes à filtre barrière, ART™
Pointes de pipettes
Ces pointes à filtre barrière sont conçues pour s'adapter à quasiment n'importe quelles micropipettes et applications. La barrière étanche offre une protection à 100% contre les aérosols et la contamination liquide.
  • Sans RNase, DNase, ADN, ATP, sans bioburden, sans endotoxines, sans pyrogène et sans inhibiteurs PCR
  • Le couvercle de la boîte peut facilement passer d'une boîte traditionnel à fonctionnement vertical à une boîte à charnières offrant un accès d'une seule main aux pointes
  • La languette avant se ferme et se verrouille en toute sécurité et sécurise
More Product Information