Imprimer
Pointes pour pipette, à faible rétention, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3520-05 3550-05 3101-05-HR 3101-05-RT 3102-05-HR 3102-05-RT 3501-05-HR 3501-05-RT 3502-05-HR 3502-05-RT 3521-05-HR 3521-05-RT 3522-05-HR 3522-05-RT 3551-05-HR 3551-05-RT 3552-05-HR 3552-05-RT 3771-05-HR 3771-05-RT 3772-05-HR 3772-05-RT
732-0324EA 22.2 EUR
732-0324 732-0466 613-2446 613-2447 613-2450 613-2451 613-2458 613-2459 613-2462 613-2463 613-2470 613-2471 613-2474 613-2475 613-2489 613-2490 613-2493 613-2494 613-2497 613-2498 613-2776 613-2777
Pointes pour pipette, à faible rétention, ART™
Pointes de pipettes
Présentant une technologie avancée de faible rétention, la surface interne hydrophobe de ces pointes diminue considérablement la perte d'échantillon due à l'adhérence et optimise la récupération de l'échantillon. Ces pointes conviennent à une utilisation avec des échantillons difficiles, tels que des composés radioactifs, des matériaux visqueux, des lignées cellulaires fragiles, des virus, des protéines complexes et des réactifs PCR.
  • Pointes non stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, d'endotoxines, d'agents pyrogènes et d'inhibiteurs PCR
  • Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, de charge bactérienne, d'endotoxines, d'agents pyrogènes et d'inhibiteurs PCR
  • Le couvercle du portoir peut facilement passer d'un portoir traditionnel à fonctionnement vertical à un portoir à charnières offrant un accès d'une seule main aux pointes
  • Le verrou avant se ferme et se verrouille en toute sécurité et sécurise le stockage
  • Système de recharge compact, écologique, traçable et facile à utiliser
Conditionnement: les pointes sont disponibles en conditionnement en vrac, sur portoirs ou dans des plateaux de recharge pour portoirs. Le système de recharge des pointes nécessite un portoir vide.