Imprimer
Pipettes monocanal, électroniques, Pipetman® Ultra
Fournisseur: GILSON
F21021 F21023 F21025 F21028
GLSNF21021EA 0 EUR
GLSNF21021 GLSNF21023 GLSNF21025 GLSNF21028
Pipettes monocanal, électroniques, Pipetman® Ultra
Pipettes Pipetteurs
This robust and precise instrument features an electronic display and an ergonomic design that makes it easy to grip.
  • Molette et bouton-poussoir à codage couleur
  • Éjecteur de pointes à mouvement naturel à trois positions : nécessite moins de force pour éjecter les pointes, réduisant ainsi la fatigue
  • Réglage du volume facile : soit d'une main en utilisant la molette (même en cas de port des gants), soit avec les deux mains en utilisant le bouton-poussoir
  • Support pour pointes, comprend deux parties pour une maintenance et un nettoyage faciles
  • L'éjecteur de pointe amovible permet d'accéder aisément aux pièces réparables par l'utilisateur
The pipette is ideal for demanding tasks in clinical, research or control laboratories.