Imprimer
Pointes de pipette, pointes ClickSure™
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
235537 235539 235543 235545
613-2930EA 236 EUR
613-2930 613-2932 613-2933 613-2935
Pointes de pipette, pointes ClickSure™
Pointes de pipettes
Ces pointes sont validées afin d'optimiser les performances du système Microlab 300, offrant une exactitude et une précision supérieures. Lorsque les pointes sont placées sur la sonde, le joint torique de la sonde s'insère dans la rainure de la pointe. Cette conception ne requiert qu'une faible force d'insertion pour charger correctement une pointe : l'utilisateur bénéficie alors d'une ergonomie accrue et d'une utilisation à long terme moins fatigante.
  • Le conditionnement des pointes et les pointes sont recyclables pour les laboratoires respectueux de l'environnement
  • Moins de force est nécessaire pour charger et éjecter la pointe