Imprimer
VWR® Mr. Lab, Chaises, tabouret, gamme pour salle propre
Fournisseur: VWR Collection
132-0421EA 831 EUR
132-0421 132-0422 132-0503
VWR® Mr. Lab, Chaises, tabouret, gamme pour salle propre
Chaises
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • Gas-lift seat height adjustment
  • Adjustable backrest height and inclination
  • Sealed upholstery, with special foam technology, in artificial leather covering, washable and disinfectant-proof
  • Materials suitable for use in cleanrooms
  • Smooth, sealed surfaces
  • Encapsulated mechanisms
  • Electrostatic discharge measures
Glides: The glides are wear-proof plastic, and have a large surface area, offering a high level of stability.
Roulettes: les roulettes doubles avec freins sensibles à la charge doivent être adaptées au sol. Toutes les chaises sont fournies par défaut avec des roulettes souples pour sols durs; des roulettes dures pour sols souples sont également disponibles en option.
Technologie 'Stop & Go': pour des raisons de sécurité, les chaises dont l’assise dépasse une hauteur de 650 mm ne doivent pas se déplacer tant que l'utilisateur est assis dessus. Le système innovateur de roulettes 'Stop & Go' répond à ce postulat, bloquant les roulettes tant que l'utilisateur est assis, et les débloquant dès qu'il se lève.
In order to create 'clean' or 'sterile' rooms, measures have to be implemented to prevent products and processes from becoming contaminated. This is a key requirement of the microelectronics sector, the pharmaceuticals industry, microsystem production, optics, medical engineering and healthcare.
VWR cleanrooms chairs meet the requirements of air cleanliness classification 3 in accordance with DIN EN ISO 146444-1, cleanroom classification 1 as defined by US Federal Standard 209E and the specifications of the EU GMP guidelines.
Certifications: VWR® cleanrooms chairs meet the requirements of air cleanliness Class 3 in accordance with DIN EN ISO 14644-1, cleanroom classification 1 as defined by US Federal Standard 209E, and the specifications of EU GMP guidelines. Electrostatic discharge protection according to EN 61340-5-1.