Imprimer
Plaques de cristallisation, CrystalStar™, plaques à 60 et 72 puits Terasaki
Fournisseur: Greiner Bio-One
653102_580 654102_270
737-3526EA 730 EUR
737-3526 737-3527
Plaques de cristallisation, CrystalStar™, plaques à 60 et 72 puits Terasaki
Microplaques Plaques de cristallisation
Les plaques Terasaki sont couramment utilisées pour la cristallisation par micro-lot.
  • Compte tenu de la géométrie conique des puits, la goutte de cristallisation se trouve au centre. Le fond plat des puits permet d'optimiser la surveillance
  • Le rebord de la plaque permet de remplir simultanément d'huile tous les puits
  • Fournies avec un couvercle de fixation