Imprimer
Pantalons de pluie ignifuges, Wellsford 4691
Fournisseur: SIOEN
4691/B75/1XL 4691/B75/2XL 4691/B75/3XL 4691/B75/L 4691/B75/M 4691/B75/S
SIOE4691/B75/1XLEA 96.3 EUR
SIOE4691/B75/1XL SIOE4691/B75/2XL SIOE4691/B75/3XL SIOE4691/B75/L SIOE4691/B75/M SIOE4691/B75/S
Pantalons de pluie ignifuges, Wellsford 4691
Tenue de travail
Ces pantalons extrêmement respirables intègrent un tissu extérieur hydrofuge et un revêtement captant l'humidité sur l'intérieur. 100% polyester avec revêtement 100% PU FR + AST. Le pantalon est étanche à l'eau et au vent.
  • Très confortable, souple
  • Haute résistance aux déchirures
  • Doublure en coton fixe ignifuge
  • Manches resserrables par boutons-pression
  • Taille élastiquée
  • Coutures bordées
  • Adhésif réfléchissant résistant aux flammes (25 mm)
Poids : 250 g/m²
EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN ISO 14116 (inside: index 3; outside: index 1)
Certifications: EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (type PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN ISO 14116 (intérieur : indice 3 ; extérieur : indice 1)