Imprimer
Chaussures montantes de sécurité, type mocassin, Steelite™ MICROFIBRE FW83
Fournisseur: Portwest
FW83WHR35 FW83WHR36 FW83WHR37 FW83WHR38 FW83WHR39 FW83WHR41 FW83WHR42 FW83WHR43 FW83WHR44 FW83WHR45 FW83WHR46 FW83WHR47 FW83WHR48
PRTWFW83WHR35EA 38.1 EUR
PRTWFW83WHR35 PRTWFW83WHR36 PRTWFW83WHR37 PRTWFW83WHR38 PRTWFW83WHR39 PRTWFW83WHR41 PRTWFW83WHR42 PRTWFW83WHR43 PRTWFW83WHR44 PRTWFW83WHR45 PRTWFW83WHR46 PRTWFW83WHR47 PRTWFW83WHR48
Chaussures montantes de sécurité, type mocassin, Steelite™ MICROFIBRE FW83
Chaussures et bottes
Chaussure de laboratoire antistatique fabriquée à partir d'une microfibre résistante à l'eau, brides matelassées et semelle extérieure en PU monodensité résistante à l'huile et à la chaleur (200 °C). Idéale pour une utilisation en salle blanche, dans un environnement médical ou dans l'industrie agroalimentaire.
  • Absorption des chocs dans la zone du talon
  • Semelle extérieure auto-nettoyante permettant d'empêcher la contamination croisée
  • Embout de protection en acier 200 joules
  • Lavage en machine (30 °C)
Couleur : blanc
EN ISO 20345:2011 ; S2