Imprimer
Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB IBD UHPLC (USP L68)
Fournisseur: Restek
9425252 9425212 9425232
554-1572EA 863 EUR
554-1572 554-1570 554-1571
Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB IBD UHPLC (USP L68)
Colonnes pour chromatographie
Phase inerte vis-à-vis des composés basiques (IBD) contenant un groupe polaire dans, ou intrinsèque à la phase liée à l'hydrate de carbone. Sélectivité unique et haute désactivation basique tout en rédisant ou éliminant la nécessité d'additifs pour phase mobile.