Imprimer
Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK, FW14
Fournisseur: Portwest
FW14BKR38 FW14BKR37 FW14BKR36 FW14BKR45 FW14BKR44 FW14BKR43 FW14BKR42 FW14BKR41 FW14BKR40 FW14BKR39 FW14BKR48 FW14BKR46 FW14BKR47
PRTWFW14BKR38EA 33.7 EUR
PRTWFW14BKR38 PRTWFW14BKR37 PRTWFW14BKR36 PRTWFW14BKR45 PRTWFW14BKR44 PRTWFW14BKR43 PRTWFW14BKR42 PRTWFW14BKR41 PRTWFW14BKR40 PRTWFW14BKR39 PRTWFW14BKR48 PRTWFW14BKR46 PRTWFW14BKR47
Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK, FW14
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité antistatique confortable et solide en cuir de buffle refendu et semelle extérieure PU/PU double densité résistant à l'huile et à la chaleur (200 °C).
  • Talon absorbeur d'énergie
  • Embout métallique 200 J
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
Couleur: Noir
Certifications: EN ISO 20345:2011; S1P, SRC, HRO