Imprimer
Accessoires pour vannes, Rheodyne®
Fournisseur: IDEX RHEODYNE
7725-999 7750-012 7750-999 8125-999 9010-999 9125-999 9725-999 9750-999 7900-999 7155-999 7150-999 7152-999 7960-999 7961-999 7970-999 79801-999 7920-999
554-2151EA 488 EUR
554-2151 RHEO7750-012 RHEO7750-999 554-2169 554-2172 554-2192 554-2195 RHEO9750-999 554-2661 554-2653 554-2651 554-2652 RHEO7960-999 RHEO7961-999 554-2663 554-2665 554-2662
Accessoires pour vannes, Rheodyne®
Vannes Vannes d'injection
Les kits RheBuild® contenant les pièces Rheodyne® d'origine sont disponibles pour la plupart des produits Rheodyne®. Les kits RheBuild® éliminent la nécessite de commander des pièces individuelles.
Information de livraison: Chaque kit RheBuild® inclut toutes les pièces, outils et instructions nécessaires au maintien des performances de précision des plateformes de valves Rheodyne®.