Imprimer
Rapid Replacement Pods™, Rheodyne®
Fournisseur: IDEX RHEODYNE
PD715-105 PD7900 PD7970 PD9900 PD9960
554-2676EA 3250 EUR
554-2676 554-2677 554-2678 554-2680 554-3297
Rapid Replacement Pods™, Rheodyne®
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Le modèle Rapid Replacement Pod™ (doseur amovible) des plateformes TitanHP™ et TitanHT™ facilite le remplacement des pièces usées de la valve. Il est possible d'acheter le Pod™ intégral séparément et de le remplacer en tant qu'unité avec pratiquement aucun temps d'arrêt de l'instrument en raison de la réparation. Il est ensuite possible de reconstruire les Pods™ ultérieurement avec des kits Rheodyne® RheBuild® d'origine.
  • Remplacement rapide pour un temps d'arrêt proche de zéro
  • Durée de vie prolongée de la valve