Imprimer
Gants résistants au froid, Cama Iso® 690+
Fournisseur: KCL by Honeywell
690.9 690.10
112-1945EA 60.8 EUR
112-1945 112-1946
Gants résistants au froid, Cama Iso® 690+
Gants
Gants en PVC avec doublure polaire sans couture, poignets entièrement enduits et surface rugueuse. Les gants offrent une protection à court terme contre les températures allant jusqu'à −20 °C.
  • Confort de port élevé grâce à l'insert en polaire
  • Très durable, bonne dextérité, haute résistance mécanique
  • Surface rugueuse pour une adhérence sûre lors de la manipulation de pièces humides
  • Étanche
  • Conception de manchette en forme de cône
Idéal pour une utilisation hivernale par les services locaux, régionaux et nationaux, les plateformes de forage, le travail et l'exploitation de machines dans les zones froides, le jardinage et l'agriculture et pour la préparation des pistes de ski.
Épaisseur : 3,5 ± 0,3 mm
Couleur: Brun rougeâtre
EN 388 (3221), EN 511 (121); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (3221X), EN 511 (021); Cat. II
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant