Imprimer
Raccord à embout conique, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-794 P-799
554-3201EA 48.9 EUR
554-3201 UPCHP-799
Raccord à embout conique, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
PEEK™
  • Connexion directe entre capillaires ¹/₁₆ et ¹/₈" Ø ext. et tuyau de type péristaltique
  • Pour tuyaux de type péristaltique de Ø int. 0,5 et 3,2 mm
  • Matériau biocompatible avec un excellente compatibilité chimique
Ces raccords Upchurch Scientific® coniques offrent une connexion fiable entre les tubes rigides/semi-rigide et tuyau flexible de type péristaltique. Ces adaptateurs sont constitués d'écrou femelle en PEEK, d'une ferrule type Flangeless™ en ETFE et d'un d'adaptateur conique en PEEK. L'extrémité conique étroite du corps de l'adaptateur permet au tube péristaltique de coulisser plus facilement qu'il ne le fait sur les adaptateurs crantés conventionnels. Il est aussi plus facile de le retirer sans voir à le couper ou à exercer une force excessive.