Imprimer
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
1500 1507L 1509L 1512L 1514L 1622L 1632L 1641L 1642L 1642XL 1645L 1645XL 1902L 1907L 1912L 1921L 1933
UPCH1500EA 47.4 EUR
UPCH1500 UPCH1507L 554-2957 UPCH1512L 554-2958 UPCH1622L UPCH1632L 554-2990 UPCH1642L UPCH1642XL UPCH1645L UPCH1645XL UPCH1902L UPCH1907L UPCH1912L UPCH1921L UPCH1933
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Tubes PFA, standard
  • La température de fonctionnement recommandée: jusqu'à 80 °C
  • L'indice de réfraction est de 1,340
  • Offrent une pureté supérieure et une translucidité accrue par rapport aux autres tubes en fluoropolymère
Les tubes PFA offrent une excellente résistance chimique, similaire au FEP et au PTFE, tout en présentant plusieurs autres avantages: perméabilité inférieure aux gaz, texture de surface plus lisse, température d'utilisation continue supérieure et pureté supérieure du polymère. Ces tubes sont également pratiquement transparents, ce qui permet de voir le mouvement du fluide.
Tubes PFA, High Purity
Ces tubes en polymère de qualité médicale sont fabriqués à partir d'un PFA de qualité supérieure, l'un des polymères les plus dépourvus de contaminants du marché. Par conséquent ils constituent un excellent choix pour l'utilisation d'un matériau thermoplastique qui offre également une stabilité chimique, une résistance mécanique et pureté. Ils conviennent donc aux applications médicales, pharmaceutiques, de diagnostique, de biotechnologie et de semi-conducteurs. Le PFA haute pureté est une excellente alternative au PTFE lorsque la perméabilité aux gaz, la texture de surface et l'inertie sont importantes. Ces tubes sont également pratiquement transparents, ce qui permet de voir le mouvement du fluide.
La tolérance DE/DI pour les tubes PFA haute pureté de ¹/₈" de diamètre externe est de ±0,003"
Tubes PFA, High Purity « Plus »
High Purity « Plus » offre tous les avantages du PFA standard et d'autres encore. Fabriqués à partir de l'un des polymères les plus dépourvus de contaminants disponibles, ces tubes offrent une pureté maximale. Ils sont donc parfaits pour les applications des industries médicales, pharmaceutiques, de diagnostique, de biotechnologie et de semi-conducteurs. En plus de bénéficier de la pureté du High Purity PFA standard, High Purity « Plus » peut résister à des flexions répétées et à la fissuration sous contrainte lorsqu'il est exposé à des fluorotensioactifs agressifs. Par ailleurs, il présente des parois encore plus lisses et plus propres, ce qui minimise la réfraction de la lumière et augmente la clarté optique du matériau. La tolérance DE/DI pour les tubes PFA de ¹/₁₆" de diamètre externe est de ±0,001", tandis que la tolérance DE/DI pour les tubes PFA de ¹/₈" de diamètre externe est de ±0,003".