Imprimer
Gants résistants aux coupures, ActivArmr® 70-765 / 70-766
Fournisseur: Ansell
70-765/10 70-765/11 70-765/8 70-765/9 70-766/9 70-766/7
ANSE70-765/10EA 27.4 EUR
ANSE70-765/10 ANSE70-765/11 ANSE70-765/8 ANSE70-765/9 ANSE70-766/9 ANSE70-766/7
Gants résistants aux coupures, ActivArmr® 70-765 / 70-766
Gants
Ces gants tricotés en nylon, en acrylique, en fibres Kevlar® sont dotés d'un revêtement en cuir de première qualité sur la paume.
  • Pouce renforcé et coutures délocalisées sur le dos des doigts : réduit l'exposition aux coupures et offre une plus grande protection et une plus longue durée de vie
  • Les gants protègent contre les blessures mineures et les perforations
  • Excellente préhension même dans des environnements huileux grâce au revêtement en cuir de première qualité
  • La version 70-766 est dotée d'une manchette plus longue pour une protection supplémentaire
  • Intérieur tricoté en polyester/coton de couleur pour plus de confort
Parfaits pour les applications de formage à la presse et d'emboutissage, la manipulation de pièces métalliques lourdes et huileuses, et la manipulation de pièces métalliques aux bords tranchants ou irréguliers.
Certifications: EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX) ; Cat. III