Imprimer
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-518
Fournisseur: Ansell
11-518/10 11-518/11 11-518/6 11-518/7 11-518/8 11-518/9
112-2729EA 160 EUR
112-2729 112-2730 112-2725 112-2726 112-2727 112-2728
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-518
Gants
Ce gant tricoté en Spandex/nylon/Dyneema® avec revêtement fin en PU au niveau de la paume assure un haut niveau de dextérité et de sensibilité tactile pour les applications avec risques de coupures.
  • Tissu ultra léger
  • Manchette tricotée
  • Doublure sans couture, respirante et dotée d'une grande souplesse pour une bonne sensibilité des doigts
Pour l'assemblage final, le traitement des petites pièces ou de pièces pointues ultrafines, l'usinage, l'emballage, l'estampillage et la connexion des fils.
Certifications: EN 388:2016 (3X31B); Cat. II