Imprimer
Pinces Hoffmann, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
1585.1 1586.1 1587.1 1588.1 1589.1
ROTH1585.1EA 0 EUR
ROTH1585.1 ROTH1586.1 ROTH1587.1 ROTH1588.1 ROTH1589.1
Pinces Hoffmann, Rotilabo®
Pinces Clips pour tubes
Vis de serrages de tubes Rotilabo® en laiton chromé pour un réglage de précision.
  • Vis de serrage pour tubes selon Hoffmann
  • Barre inférieure à charnière à ouverture par pivotement
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable