Imprimer
Balance industrielle, Defender™ 2000
Fournisseur: OHAUS
30235937 30235922 30235927 30235932 30235942 30235947 30235952 30235957
OHAU30235937EA 495 EUR
OHAU30235937 OHAU30235922 OHAU30235927 OHAU30235932 OHAU30235942 OHAU30235947 OHAU30235952 OHAU30235957
Balance industrielle, Defender™ 2000
Balances
La balance Defender 2000 est conçue pour durer dans les applications de pesage commerciales et industrielles. Logiciel inclus pour le mode de comptage de pièces avec tailles d'échantillon sélectionnables et fonctions de totalisation (accumulation) de pesée. Points d'étalonnage de la portée sélectionnables, niveau moyen, suivi de la mise à zéro automatique et arrêt automatique pour économiser la batterie. Pieds de mise à niveau en caoutchouc antidérapants avec écrous de blocage, bulle de niveau visible de l'extérieur.
  • Affichage rétroéclairé
  • Batterie interne rechargeable