Imprimer
Raccord luer-lock femelle à embout cannelé, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-850 P-851 P-852 P-853 P-855 P-856 P-857 P-858 P-859 P-870
UPCHP-850EA 3.5 EUR
UPCHP-850 UPCHP-851 UPCHP-852 UPCHP-853 UPCHP-855 UPCHP-856 UPCHP-857 UPCHP-858 UPCHP-859 UPCHP-870
Raccord luer-lock femelle à embout cannelé, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
En PP ou ETFE. Utilisez ces adaptateurs cannelés pour raccorder des tubes souples de type péristaltique dans les applications générales à basse pression, par exemple les pompes péristaltiques de plomberie Ismatec®. En raison du point de fusion bas du PP, ces adaptateurs ne sont pas autoclavables. Cependant, ils peuvent être stérilisés à l'aide d'un rayonnement gamma. Les connecteurs en ETFE présentent une résistance aux solvant et une température de service plus élevée (80 °C).