Imprimer
Unions en T, en croix et multi-voies (haute pression), Upchurch Scientific®
Fournisseur: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific®
554-3253EA 182 EUR
554-3253 UPCHU-430 554-3252 554-3172 554-3096 UPCHP-730 554-3170 554-3171 554-3255 554-3256 UPCHP-726 UPCHP-715 UPCHP-728
Unions en T, en croix et multi-voies (haute pression), Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Fabriqué en acier inoxydable ou PEEK.
  • Pression nominale de 20000 psi (1380 bar) pour les raccords en T et les raccords quatre voies en acier inoxydable
  • Pression nominale de 3500 psi (241 bar) pour les raccords en T et les raccords quatre voies PEEK
  • Pression nominale de 5000 psi (345 bar) pour le collecteur PEEK