Imprimer
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
1548L 1548XL 1520L 1520XL 1521L 1521XL 1524L 1524XL 1527L 1650L 1671L 1673L 1677L
554-2985EA 234 EUR
554-2985 554-2987 554-2962 554-2963 554-2969 554-2974 UPCH1524L 554-2977 UPCH1527L UPCH1650L UPCH1671L UPCH1673L UPCH1677L
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Tubes FEP, colorés
  • Offrent une inertie chimique presque identique au PTFE
  • Certaines tailles sont disponibles en plusieurs couleurs translucides pour une identification aisée du diamètre interne
  • Certaines tailles existent également en noir pour les applications sensibles à la lumière
Ces tubes sont chimiquement inertes et conviennent aux applications à pression inférieure.
Les tubes de 1/4" de diamètre externe résistent à 250 psi (17,2 bar) ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,004"
Les tubes de 1/8" de diamètre externe résistent à 500 psi (34 bar) ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,003"
Les tubes de 1/16" de diamètre externe résistent à une pression de 1000 psi (69 bar) à 3000 psi (207 bar) ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,001"
Les tubes de 3/16" de diamètre externe résistent à environ 500 psi (34 bar) ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,004"