Imprimer
Colonnes capillaires, Velocity-WAX
Fournisseur: PerkinElmer
N9306314 N9306315 N9306322
568-0336EA 1170 EUR
568-0336 568-0337 568-0340
Colonnes capillaires, Velocity-WAX
Colonnes pour chromatographie
Cette colonne est idéale pour les composés de polarité intermédiaire à élevée. Les applications GC générales comprennent les huiles essentielles, les produits chimiques industriels polaires et les mélanges d'alcools.
Polyéthylène glycol
Stabilité thermique : 20 à 250 °C
Peuvent remplacer : DB-FFAP, HP-20M, SUPELCOWAX™ 10, CP-WAX 52CB, SUPEROX® II, CB-WAX, STABILWAX®, BP-20, Elite ™ -CW, 007-CW, Carbowax®, HP-Innowax