Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Telsol 351
Fournisseur: MAPA
34351008 34351009 34351000
MAPA34351008EA 72.8 EUR
MAPA34351008 MAPA34351009 MAPA34351000
Gants résistants aux produits chimiques, Telsol 351
Gants
Gants en PVC avec support textile tricoté pour un confort amélioré. Les gants offrent une protection contre les risques mécaniques et chimiques à faible risque.
  • Confort exceptionnel et bonne résistance au froid grâce au tricotage coton sans coutures
  • Bonne résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures
  • Convient au contact alimentaire, sauf aliments gras
  • Finition grainée
Idéaux pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et pour les tâches de maintenance et de nettoyage en milieu humide (eau, huile, graisses, hydrocarbures).
Certifications: EN 388:2016 (4121X), EN ISO 374-1 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5; Cat. III; AQL <0,65.
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant