Imprimer
Sodium hydroxyde monohydraté, Suprapur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06466.0050 1.06466.0500
1.06466.0050EA 137 EUR
1.06466.0050 1.06466.0500
Sodium hydroxyde monohydraté, Suprapur®, Supelco®
Sodium hydroxyde monohydraté
Formule: HNaO·1H₂O
MW: 58.012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149229
Numéro CAS: 12200-64-5
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1100 g/l (20 °C)
Molar Mass 58.01 g/mol
Boiling Point 1400 °C
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material