Imprimer
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzylhydrazinecarbothioamide
L10920.03 L10920.06
L10920.03EA 50.7 EUR
L10920.03 L10920.06
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Purity: 98+% CAS No.: 13431-41-9 Molecular Formula: C8H11N3S Formula Weight: 181.26 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2096431 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025145
Formule: C₈H₁₁N₃S
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025145
Numéro CAS: 13431-41-9
ADR: 6.1,III