Imprimer
tert-Butylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23876.14 B23876.22 B23876.36
B23876.14EA 43.3 EUR
B23876.14 B23876.22 B23876.36
tert-Butylhydrazine hydrochloride ≥98%
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 7400-27-3 Molecular Formula: (CH3)3CNHNH2.HCl Formula Weight: 124.61 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 3651224
Formule: C₄H₁₃ClN₂
Point de fusion: ∼ 192 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012947
Numéro CAS: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6