Imprimer
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride
A14327.09 A14327.18
A14327.09EA 42.8 EUR
A14327.09 A14327.18
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Purity: 97% CAS No.: 17281-59-3 Molecular Formula: C7H7ClN2 Formula Weight: 154.60 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 3728392 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00031933
Formule: C₇H₇ClN₂
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031933
Numéro CAS: 17281-59-3
EINECS: 241-312-9
ADR: 6.1,III