Imprimer
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ C8
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
25205-014001 25202-152130 25205-011001 25203-154630 25203-104630 25203-103030 25203-102130 25203-052130 25203-012101 25202-102130 25202-052130 25203-014001 25205-152130 25205-254630 25205-254030 25205-154630 25205-054630 25205-052130 25205-102130 25205-104630 25203-013001 25203-011001 25205-013001 25205-012101 25203-153030 25203-152130 25203-054630 25203-053030
554-4492EA 463 EUR
554-4492 555-7655 554-4487 554-4305 555-7651 555-7675 555-7674 554-4304 554-4482 555-7653 554-4303 554-4484 555-7946 554-4306 555-7901 555-7949 555-7926 555-7923 555-7932 555-7935 554-4483 554-4481 554-4490 554-4488 555-7632 555-7631 555-7671 555-7669
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ C8
Colonnes pour chromatographie
Recommandées pour les analytes à hydrophobicité moyenne ou lorsqu'une phase moins hydrophobe est nécessaire pour obtenir une rétention optimale.
  • Hydrophobicité inférieure permettant aux composants d'éluer plus rapidement de la colonne
  • Sélectivité similaire à celle des colonnes C18 mais rétention réduite
  • Séparations plus rapides, excellente forme de pic
  • Haute efficacité, sensibilité exceptionnelle