Imprimer
2,5-Diméthylcyclohexanone mélange d'isomères ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1279-25ML D1279-5ML
TCIAD1279-25MLEA 681 EUR
TCIAD1279-25ML TCIAD1279-5ML
2,5-Diméthylcyclohexanone mélange d'isomères ≥95.0% (par GC)
2,5-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00045551
Numéro CAS: 932-51-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=663b11fc6c7d710e10df340d68b7f9aea571c47b&vid=120d837dc75867773b7a75dbec86ecc0a35c346f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)