Imprimer
Ammoniaque 9,9 - 10,3% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
06212.4010 06212.3010
KRAF06212.4010EA 66.3 EUR
KRAF06212.4010 KRAF06212.3010
Ammoniaque 9,9 - 10,3% pour analyses
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III