Imprimer
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3723-1G D3723-5G
TCIAD3723-1GEA 19.8 EUR
TCIAD3723-1G TCIAD3723-5G
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate ≥96.0% (par GC)
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00063917
Numéro CAS: 3399-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a10965d7cf196720e6c1fdb16bc012bec5f827&vid=01a10965d7cf196720e6c1fdb16bc012bec5f827&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C