Imprimer
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexanol
149810050 149810500
ACRO149810050EA 22.3 EUR
ACRO149810050 ACRO149810500
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₆O
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001502
Numéro CAS: 5337-72-4
EINECS: 226-264-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %