Imprimer
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
H50707.03 H50707.MD
H50707.03EA 151 EUR
H50707.03 H50707.MD
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 163295-70-3 Molecular Formula: C7H5Cl3O2S Formula Weight: 259.54 UN No.: 3096 MDL No.: MFCD01631928
Formule: C₇H₅CI₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631928
Numéro CAS: 163295-70-3
ONU: 3261
ADR: 8,II