Imprimer
(S)-(+)-Glycidyl butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
G0283-25G G0283-5G
TCIAG0283-25GEA 165 EUR
TCIAG0283-25G TCIAG0283-5G
(S)-(+)-Glycidyl butyrate ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-Glycidyl butyrate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144.1684 g/mol
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00273369
Numéro CAS: 65031-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d57c90f2c1908960c77526b9f86d928796603a6&vid=3d57c90f2c1908960c77526b9f86d928796603a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +33.0 deg (neat)