Imprimer
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L14324.03 L14324.MD
L14324.03EA 84 EUR
L14324.03 L14324.MD
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 95%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 95% CAS No.: 107263-95-6 Molecular Formula: C6H5F4NO3S Formula Weight: 247.17 Melting Point: 180-185° Beilstein Reference: 4222821 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013458
Formule: C₆H₅F₄NO₃S
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013458
Numéro CAS: 107263-95-6
ADR: 8,II