Imprimer
Histamine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0146-1G H0146-25G H0146-5G
TCIAH0146-1GEA 17.6 EUR
TCIAH0146-1G TCIAH0146-25G TCIAH0146-5G
Histamine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Histamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: 246°C
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Merck Index: 14,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73400fb706302a4908515c9ceee79ebfa1027d16&vid=73400fb706302a4908515c9ceee79ebfa1027d16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency