Imprimer
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Butyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
SB02028DA SB02028EA SB02028EE
MAYBSB02028DAEA 0 EUR
MAYBSB02028DA MAYBSB02028EA MAYBSB02028EE
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152.193 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075030
Numéro CAS: 68282-49-5