Imprimer
2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
368860025 368860100
ACRO368860025EA 82 EUR
ACRO368860025 ACRO368860100
2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formule: C₆H₁₂N₆O₄S
Point de fusion: 270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013162
Numéro CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %