2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L19131.03
L19131.06
L19131.MD
L19131.03EA
69.4
EUR
L19131.03
L19131.06
L19131.MD
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine ≥99%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Purity: 99%
CAS No.: 63604-59-1
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 176-178°
Beilstein Reference: 3234
Formule:
C₇H₇N₃ Point de fusion: 176…178 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03426025 Numéro CAS: 63604-59-1 |