Imprimer
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H35114.MD H35114.03
H35114.MDEA 0 EUR
H35114.MD H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132.17 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02251330
Numéro CAS: 934-37-2