Imprimer
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1545-25G C1545-250G
TCIAC1545-25GEA 119 EUR
TCIAC1545-25G TCIAC1545-250G
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Formule: C₃H₇Cl₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011868
Numéro CAS: 3724-43-4
EINECS: 425-970-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c303b8f905f8b0d579779e34039f51c6f3577bcf&vid=c303b8f905f8b0d579779e34039f51c6f3577bcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %