Imprimer
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
L13980.03 L13980.06
L13980.03EA 50.4 EUR
L13980.03 L13980.06
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Purity: 98+% CAS No.: 14618-80-5 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 130°/0.1mm Beilstein Reference: 3588399 Optical Rotation: -5.1° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00068409
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.072
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068409
Numéro CAS: 14618-80-5