Imprimer
1,3-Dimethyl-4-piperidone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethylpiperidin-4-one
D3909-25G D3909-5G
TCIAD3909-25GEA 52.8 EUR
TCIAD3909-25G TCIAD3909-5G
1,3-Dimethyl-4-piperidone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Dimethyl-4-piperidone
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127.1800 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Numéro MDL: MFCD00100893
Numéro CAS: 4629-80-5
EINECS: 225-046-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=618c11357e7c553cbe9abfa99b081ee45167286b&vid=618c11357e7c553cbe9abfa99b081ee45167286b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %