Imprimer
Portoirs pour sachets d'homogénéisation Stomacher®
Fournisseur: Deltalab
Stomacher®
432-3581EA 166 EUR
432-3581
Portoirs pour sachets d'homogénéisation Stomacher®
Portoirs Porte-sachets
These racks are made of stainless steel wire with side handles incorporated.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Sturdy