Imprimer
Bonbonnes pour aspirateurs avec bouchon à vis et bout mâle
Fournisseur: DELTALAB
19662 19664 19660
DELT19662EA 47 EUR
DELT19662 DELT19664 DELT19660
Bonbonnes pour aspirateurs avec bouchon à vis et bout mâle
Flacons Flacons à décanter
En PE-HD, translucide avec bouchon à vis et robinet à fixation ferme
  • Flacons très résistants, épaisseur de paroi de 2 mm
  • Peut être utilisé à des températures inférieures à 0 °C
  • Le robinet est muni d'une bague d'étanchéité pour garantir un joint étanche
Idéale pour stocker et distribuer les liquides. Ils sont également recommandés comme flacons de décantation. Équipés d'une poignée de transport, les flacons de 25 litres sont munis de deux poignées de transport.